Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-2-(2-fluoro-phenyl-hydrazono)-acetic acid ethyl ester
PC300846-1G PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA 154 EUR
APOSPC300846-1G APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Molecular Weight: 244.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06809224
CAS-Nummer: 64989-74-8