N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 0 EUR
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₁₄H₁₉F₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28987630
CAS-Nummer: 1980049-28-2