N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300860-1G PC300860-5G
APOSPC300860-1GEA 187 EUR
APOSPC300860-1G APOSPC300860-5G
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formel: C₁₃H₁₇Br₂FN₂S
Molecular Weight: 412.159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28987634
CAS-Nummer: 1980054-14-5