N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300861-1G PC300861-5G
APOSPC300861-1GEA 183 EUR
APOSPC300861-1G APOSPC300861-5G
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Molecular Weight: 274,282 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27939889
CAS-Nummer: 765298-12-2