1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 418 EUR
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Formel: C₆H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 180.128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19602661
CAS-Nummer: 1342051-08-4