1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300889-1G PC300889-5G
APOSPC300889-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300889-1G APOSPC300889-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₁ClFNO
Molecular Weight: 227.663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570079
CAS-Nummer: 154258-48-7