3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC300891-1G PC300891-250MG
APOSPC300891-1GEA 219 EUR
APOSPC300891-1G APOSPC300891-250MG
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆ClFN₂
Molecular Weight: 196.609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09860598
CAS-Nummer: 154258-78-3