Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 513 EUR
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 222.216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22552235
CAS-Nummer: 1315359-46-6