3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300921-1G PC300921-250MG
APOSPC300921-1GEA 621 EUR
APOSPC300921-1G APOSPC300921-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 220,579 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16995842
CAS-Nummer: 1243407-89-7