2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300958-10G PC300958-1G PC300958-5G
APOSPC300958-10GEA 335 EUR
APOSPC300958-10G APOSPC300958-1G APOSPC300958-5G
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 190,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22413548
CAS-Nummer: 1824155-80-7