2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300969-10G PC300969-1G PC300969-5G
APOSPC300969-10GEA 1580 EUR
APOSPC300969-10G APOSPC300969-1G APOSPC300969-5G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Molecular Weight: 337.068 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520135
CAS-Nummer: 1455953-78-2