Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300977-10G PC300977-1G PC300977-5G
APOSPC300977-10GEA 902 EUR
APOSPC300977-10G APOSPC300977-1G APOSPC300977-5G
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967300
CAS-Nummer: 97914-54-0