Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300981-1G PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300981-1G APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formel: C₉H₇F₂IO₂
Molecular Weight: 312,052 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24107026
CAS-Nummer: 1541937-20-5