1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300991-1G PC300991-250MG
APOSPC300991-1GEA 0 EUR
APOSPC300991-1G APOSPC300991-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₆H₁₅F₃N₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630107
CAS-Nummer: 1294374-23-4