Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300997-1G PC300997-250MG
APOSPC300997-1GEA 339 EUR
APOSPC300997-1G APOSPC300997-250MG
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃BrFNO₃
Molecular Weight: 330.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16630891
CAS-Nummer: 1239731-93-1