4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC301015-1G PC301015-250MG
APOSPC301015-1GEA 114 EUR
APOSPC301015-1G APOSPC301015-250MG
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₇BrFN₃
Molecular Weight: 316.128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066751
CAS-Nummer: 2379918-56-4