2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 464 EUR
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formel: C₉H₈F₂N₄O
Molecular Weight: 226,183 g/mol
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2451256-41-8