6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301033-1G
PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA
522
EUR
APOSPC301033-1G
APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClF₂N₂O₂ Molecular Weight: 246,598 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2451256-50-9 |