Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301036-1G PC301036-250MG
APOSPC301036-1GEA 522 EUR
APOSPC301036-1G APOSPC301036-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Molecular Weight: 258.197 g/mol
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2451256-53-2