8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301039-1G PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA 522 EUR
APOSPC301039-1G APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
Molecular Weight: 305.076 g/mol
Schmelzpunkt: 209…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2514941-98-9