2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301041-1G
PC301041-250MG
APOSPC301041-1GEA
522
EUR
APOSPC301041-1G
APOSPC301041-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 230,143 g/mol Schmelzpunkt: 211…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2514942-09-5 |