Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301042-1G
PC301042-250MG
APOSPC301042-1GEA
522
EUR
APOSPC301042-1G
APOSPC301042-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉BrF₂N₂O₂ Molecular Weight: 319.102 g/mol Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2451256-43-0 |