Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301044-1G PC301044-250MG
APOSPC301044-1GEA 522 EUR
APOSPC301044-1G APOSPC301044-250MG
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Molecular Weight: 274.651 g/mol
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2451256-47-4