Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301049-1G
PC301049-250MG
APOSPC301049-1GEA
522
EUR
APOSPC301049-1G
APOSPC301049-250MG
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrClF₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2514942-02-8 |