8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301050-1G
PC301050-250MG
APOSPC301050-1GEA
522
EUR
APOSPC301050-1G
APOSPC301050-250MG
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrClF₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2514942-12-0 |