Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC30112-1G PC30112-250MG PC30112-5G
APOSPC30112-1GEA 58 EUR
APOSPC30112-1G APOSPC30112-250MG APOSPC30112-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32066742
CAS-Nummer: 2366994-17-2