3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301201-1G PC301201-5G
APOSPC301201-1GEA 143 EUR
APOSPC301201-1G APOSPC301201-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20545741
CAS-Nummer: 103877-76-5