2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302004-1G PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA 418 EUR
APOSPC302004-1G APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Molecular Weight: 174.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660361
CAS-Nummer: 886761-82-6