2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302012-1G PC302012-5G
APOSPC302012-1GEA 109 EUR
APOSPC302012-1G APOSPC302012-5G
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115937
CAS-Nummer: 886499-22-5