2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302028-1G
PC302028-5G
PC302028-10G
APOSPC302028-1GEA
121
EUR
APOSPC302028-1G
APOSPC302028-5G
APOSPC302028-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115971 CAS-Nummer: 886500-40-9 |