3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid, 4-Chloro-2-fluorohydrocinnamic acid
PC302034-1G
PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA
92.8
EUR
APOSPC302034-1G
APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202,61 g/mol Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656906 CAS-Nummer: 174603-48-6 |