3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC302044-1G PC302044-5G PC302044-10G
APOSPC302044-1GEA 89.9 EUR
APOSPC302044-1G APOSPC302044-5G APOSPC302044-10G
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₂N
Molecular Weight: 187,574 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660338
CAS-Nummer: 886761-67-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III