3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302051-1G
PC302051-5G
PC302051-25G
APOSPC302051-1GEA
87
EUR
APOSPC302051-1G
APOSPC302051-5G
APOSPC302051-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆ClF₃O₂ Molecular Weight: 250.602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660340 CAS-Nummer: 886761-69-9 |