2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302068-1G PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA 159 EUR
APOSPC302068-1G APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Molecular Weight: 214.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660222
CAS-Nummer: 886499-79-2