2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzaldehyde
PC302070-1G PC302070-5G PC302070-10G
APOSPC302070-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302070-1G APOSPC302070-5G APOSPC302070-10G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660224
CAS-Nummer: 886499-89-4