4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302104-25G PC302104-5G PC302104-1G
APOSPC302104-25GEA 89.9 EUR
APOSPC302104-25G APOSPC302104-5G APOSPC302104-1G
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
4-Chloro-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173,572 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115956
CAS-Nummer: 104326-93-4