2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302120-1G PC302120-5G PC302120-10G PC302120-25G
APOSPC302120-1GEA 159 EUR
APOSPC302120-1G APOSPC302120-5G APOSPC302120-10G APOSPC302120-25G
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈Cl₂FNO₂
Molecular Weight: 252,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660177
CAS-Nummer: 1259973-77-7