2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302127-1G PC302127-5G PC302127-10G
APOSPC302127-1GEA 116 EUR
APOSPC302127-1G APOSPC302127-5G APOSPC302127-10G
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Molecular Weight: 217.625 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660324
CAS-Nummer: 754152-25-5