2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302128-1G PC302128-5G PC302128-10G
APOSPC302128-1GEA 116 EUR
APOSPC302128-1G APOSPC302128-5G APOSPC302128-10G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Molecular Weight: 267.632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660185
CAS-Nummer: 64134-20-9