2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 116 EUR
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Molecular Weight: 217.625 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660212
CAS-Nummer: 1259958-87-6