2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302130-1G
PC302130-5G
PC302130-10G
APOSPC302130-1GEA
116
EUR
APOSPC302130-1G
APOSPC302130-5G
APOSPC302130-10G
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Molecular Weight: 217.625 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116005 CAS-Nummer: 603940-86-9 |