2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302131-1G PC302131-5G PC302131-10G
APOSPC302131-1GEA 171 EUR
APOSPC302131-1G APOSPC302131-5G APOSPC302131-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116000
CAS-Nummer: 1259993-82-2