2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 0 EUR
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115995
CAS-Nummer: 439587-15-2