2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 116 EUR
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Molecular Weight: 197,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116029
CAS-Nummer: 1259965-62-2