2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302136-1G PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-1GEA 116 EUR
APOSPC302136-1G APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Molecular Weight: 251.178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115999
CAS-Nummer: 1043500-58-8