3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302139-1G
PC302139-5G
PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA
116
EUR
APOSPC302139-1G
APOSPC302139-5G
APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116027 CAS-Nummer: 7731-00-2 |