3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 116 EUR
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₂
Molecular Weight: 251,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115998
CAS-Nummer: 1215491-31-8