2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302153-1G PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA 215 EUR
APOSPC302153-1G APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660320
CAS-Nummer: 886503-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III