2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole
PC302162-1G PC302162-5G
APOSPC302162-1GEA 105 EUR
APOSPC302162-1G APOSPC302162-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Molecular Weight: 183,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115909
CAS-Nummer: 886498-69-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III