2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302177-10G
PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA
0
EUR
APOSPC302177-10G
APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115959 CAS-Nummer: 191604-91-8 |